Learn More
Silikonviskositätsstandard, 50 mPas Bookfield™
Descripción
Ein praktisches und zuverlässiges Mittel zur Überprüfung der Kalibrierung der meisten Brookfield Viskosimeter. Diese Flüssigkeiten sind bei 25 °C °in 500-ml-Flaschen kalibriert und werden mit einer Anleitung und einem Kalibrierungszertifikat geliefert. Diese Newtonschen Öle eignen sich ideal zur Kalibrierung von Brookfield Viskosimeter und jedes einzelne ist rückführbar auf NIST Standards. Silikonöle sollten in der Farbenindustrie und einigen Lebensmittelindustrien nicht verwendet werden. Ebenso sollte Silikonflüssigkeit nicht zur Kalibrierung von Glasviskosimetern verwendet werden, da sie die Wände des Viskosimeters beschichten kann.
- Genauigkeit: ±1%
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität
- Empfohlen zur Verwendung mit Brookfield und die meisten anderen Rotationsviskosimeter
- Kostengünstig
Especificaciones
Especificaciones
| Verpackung | Flasche |
| Viskosität | 50mPas |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?