Learn More
Silitech, 63–200 μm, 60Å , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15503457 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15503457 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15503457 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0202066
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Chromatographie; chemische Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Silitech
CAS 7631-86-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08
Dichte 2 g/cm3 bei 20 °C