Learn More
B Braun™ Silkam™ Nadel-Gewinde-Kombination
Artikelnummer. 15317425
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,7 mm
Nummer der Kanülenspitze:
DS 16
Form:
Rückwärtsschneidende 3/8-Kreis-Nadel
Größe:
USP metrisch 6/0
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Nummer der Kanülenspitze Form Größe Packungsgröße
15317425 0,7 mm DS 16 Rückwärtsschneidende 3/8-Kreis-Nadel USP metrisch 6/0 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15317425 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. C0762113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.21 €
    337.90 € / 1 Stück
    Sparen 140.31 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine natürliche, nicht absorbierbare geflochtene und beschichtete Naht aus natürlichen Seidenfilamenten.
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen es chirurgisch üblich ist, nicht absorbierbares Material zu verwenden
  • Hervorragende Eigenschaften in der Handhabung
  • Gute Knotensicherheit
  • Indikationen sind allgemeine Chirurgie, orale Chirurgie, Neurochirurgie, Hautverschluss und Ligaturen
Spezifikation
Material Seide
Produkttyp Kombination aus Nadelfaden und Nahtmaterial
Länge (metrisch) 0,7 mm
Größe USP metrisch 6/0
Zur Verwendung mit (Anwendung) OP
Farbe Schwarz
Form Rückwärtsschneidende 3/8-Kreis-Nadel
Nummer der Kanülenspitze DS 16