Learn More
B Braun™ Silkam™ Nadel-Gewinde-Kombination
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,7 mm
Nummer der Kanülenspitze:
DS 16
Form:
Rückwärtsschneidende 3/8-Kreis-Nadel
Größe:
USP metrisch 6/0
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Anwendungen, bei denen es chirurgisch üblich ist, nicht absorbierbares Material zu verwenden
- Hervorragende Eigenschaften in der Handhabung
- Gute Knotensicherheit
- Indikationen sind allgemeine Chirurgie, orale Chirurgie, Neurochirurgie, Hautverschluss und Ligaturen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Seide |
| Produkttyp | Kombination aus Nadelfaden und Nahtmaterial |
| Länge (metrisch) | 0,7 mm |
| Größe | USP metrisch 6/0 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | OP |
| Farbe | Schwarz |
| Form | Rückwärtsschneidende 3/8-Kreis-Nadel |
| Nummer der Kanülenspitze | DS 16 |