Learn More
Buerkle™ Silo-Bohrer
Artikelnummer. 10607055 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl (AISI 304)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10607055 Edelstahl (AISI 304) 1 Stück
10535932 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607055 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53012000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Schüttgüter über große Entfernungen transportiert werden (in LKW, Eisenbahngüterwagen), kann es zu einer Trennung kommen. Eine Probenahme direkt von der Oberfläche ergibt daher ein falsches Ergebnis. Mit dem SiloDrill können dagegen repräsentative Proben aus allen Schichten entnommen werden. Der SiloDrill hat einen Durchmesser von 90 mm und passt durch alle Standardöffnungen.
Mit dem SiloDrill können repräsentative Proben aus allen Schichten eines Lager- oder Material-Silos entnommen werden. Der SiloDrill passt durch die meisten Standardöffnungen mit einem Durchmesser von 90 mm.
  • Standardlänge 150 cm, verlängerbar in Schritten von 100 cm, max. 350 cm
  • Die Federung im Innenrohr verhindert das Verstopfen durch grobes Getreide.
  • Schaberkante für kohäsive Stoffe
  • Robuster, abnehmbarer T-Griff
  • Bohrspitze mit Bohrschaufeln für einfaches Bohren
  • Einfache Entnahme der Probenkammer, unkomplizierte Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bohrprobennehmer
Material Edelstahl (AISI 304)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 13,53 oz.
Kapazität (metrisch) 400 mL
Außendurchmesser (metrisch) oben 40 mm
Länge (metrisch) 150 cm