Learn More
Silodosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16534424 500 mg 500 Milligramm
16524424 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534424 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464525000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 160970-54-7 | C25H32F3N3O4 | 495.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160970-54-7
Summenformel C25H32F3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 495.54
InChI-Schlüssel PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}amino)Propyl]-2,3-Dihydro-1H-Indol-7-Carbodamid
SMILES C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silodosin
Schmelzpunkt >104.0°C
Menge 500 mg
Formelmasse 495.54