Learn More
Aminopyralid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15921071 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15921071 25 mg geliefert 25 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15921071
Marke: Honeywell Fluka R107225MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 150114-71-9
Dichte 1.72 g/cm3
Physikalische Form Pulver
Industry Type HERBIZIDE
Menge 25 mg geliefert
Güte Analysenstandard