Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule
Innendurchmesser 0,32 mm Säule
Innendurchmesser 0,53 mm Säule
Innendurchmesser (metrisch):
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
- Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
- Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
- Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
- Ideal für Hochdruck-Applikationen
- Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
- Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Anschlüsse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule |
| Material | Metall |
| Menge | 10/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 mm |