Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrulen
Artikelnummer. 10734017
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10734017
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073330
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Typ SilTite-Ferrulen für Säule mit 0.1 – 0.25 mm ID für Thermo Scientific
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen