Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrulen
Artikelnummer. 15218923
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15218923 Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen 10 Stück
15288923 Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen 10 Stück
15228923 Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen 10 Stück
15278923 Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen 10 Stück
10734017 Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen -
15268923 Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 15218923
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073228
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine einfache, leckagefreie Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
  • Verhindert Lecks
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Typ SilTite Hülsen für Säulen mit 0.32 mm ID, für Shimadzu
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen