Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrulen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Shimadzu Detektoren/Injektoren, Standard-MS-Schnittstelle, Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,10 bis 0,25 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,32 mm Säulen
Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | SilTite Hülsen für Säule mit einem Innendurchmesser von 0.45 bis 0.53 mm für Thermo Scientific |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Thermo GC/MS-Schnittstellenanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 0,45 bis 0,53 mm Säulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.45 bis 0.53 mm |