Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Muttern für Mini-Anschlusstücke
Artikelnummer. 15228933
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
5/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
15228933 5/Pckg. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15228933
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073553
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTite Mini Union ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
  • Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
  • Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
  • Geringes Totvolumen
Spezifikation
Typ SilTite Muttern für alle Minianschlusstücke
Verpackungsmenge 5/Pckg.
Beschreibung Muttern für Mini-Verbindungsstücke aller Innendurchmesser