Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2220 FFP2 Mask
Artikelnummer. 17955426 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP2
Artikelnummer. 17955426
Marke: Uvex 8762220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen.
  • Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach diese Masken korrekt aufzusetzen und über längere Zeit bequem zu tragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Oil-Proof
Farbe Grau
Design Type Cup/Molded
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask
Größe Medium
Mit Ausatemventil Yes
Latexfrei Yes
Sterilität Sterile