Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2320 FFP3-Maske
Artikelnummer. 17915446 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
17915446 FFP3 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17915446 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8762320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.48 €
    81.00 € / 15 Stück
    Sparen 3.48 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der uvex Die Produktreihe silv-Air c umfasst sowohl klassische Faltmasken als auch becherförmige Atemschutzmasken, die für eine Vielzahl von Gesichtsformen geeignet sind.
  • Dank der Schlaufen am Kopfband und der integrierten Dichtungslippen in allen Schutzklassen lassen sich die Masken ganz einfach richtig anpassen.
  • Die Masken können auch über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden, ohne dass sie lästig werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikelfiltermaske und OP-Maske für das Gesundheitswesen
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja
Sterilität Steril