Beschreibung
- Dank der Schlaufen am Kopfband und der integrierten Dichtungslippen in allen Schutzklassen lassen sich die Masken ganz einfach richtig anpassen.
- Die Masken können auch über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden, ohne dass sie lästig werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | P - Ölbeständig |
| Farbe | Grau |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Produkttyp | Partikelfiltermaske und OP-Maske für das Gesundheitswesen |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |