Learn More
Uvex Silv-Air Exxcel 7312 FFP3-Maske
Artikelnummer. 18043732 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
18043732 FFP3 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18043732 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8787312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70 €
    28.75 € / 5 Stück
    Sparen 4.95 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle Masken in der uvex Die Produktreihe silv-Air e zeichnet sich durch unsere einzigartigen Technologien aus, die optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand verbinden. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen längeren Zeitraum getragen werden.
Alle Masken der uvex Die silv-Air e-Familie vereint unsere einzigartigen Technologien für optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand. Die Produkte eignen sich daher für schwere Arbeiten und für den langen Einsatz.
  • Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
  • Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske gemäß EN 149
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): Maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • R-Label (wiederverwendbar): Auf Wiederverwendbarkeit und Leistung getestet, auch in der zweiten Schicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja