Learn More
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3-Maske
Artikelnummer. 18063732 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
18063732 FFP3 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18063732 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8787317
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle Masken in der uvex Die Produktreihe silv-Air e zeichnet sich durch unsere einzigartigen Technologien aus, die optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand verbinden. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen längeren Zeitraum getragen werden.
Alle Masken in der uvex Die silv-Air e-Familie vereint unsere einzigartigen Technologien für optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen langen Zeitraum getragen werden.
  • Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
  • Weiche Materialkanten für mehr Komfort
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Kein Nasenclip (metallfrei)
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Extra breites Textil-Kopfband für noch mehr Komfort
  • Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
  • FFP3-Atemschutzmaske, zertifiziert nach 149:2001+A1:2009
  • D-Symbol (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): Auch bei hoher Staubbelastung können Sie unbesorgt atmen.
  • R-Zertifizierung (wiederverwendbar): Auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsfähigkeit während der zweiten Schicht getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja