Learn More
Uvex Silv-Air Exxcel 7330 FFP3-Maske
Artikelnummer. 18083722 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
18083722 FFP3 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18083722 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8787330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.34 €
    31.95 € / 3 Stück
    Sparen 1.39 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle Masken in der uvex Die Produktreihe silv-Air e zeichnet sich durch unsere einzigartigen Technologien aus, die optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand verbinden. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen längeren Zeitraum getragen werden.
Hochleistungs-Gesichtsmaske mit extrem niedrigem Atemwiderstand und optimalen Klimaeigenschaften. Der uvex Die silv-Air e-Familie vereint optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen langen Zeitraum getragen werden. Der uvex Die Hochleistungsmodelle gewährleisten zudem ein kühles Klima im Inneren der Maske.
  • Partikelfilternde, vorgeformte Maske mit Ausatemventil und Inhalationsventilen
  • Climazone Hochleistungssystem mit drei Unterteilungen für ein angenehmes, kühles Klima unter der Maske
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Zwei zusätzliche Filter mit Inhalationsventilen für geringeren Atmungswiderstand und erhöhten Komfort durch einfacheren Luftaustausch
  • Hochwertiges silv-Air-Außenmaterial aus für optimale Atmungsaktivität
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Nasenschlitz an der Dichtlippe sorgt für eine ideale Passform für nahezu jede Nasenform
  • Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske gemäß EN 149
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): Maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • R-Label (wiederverwendbar): Auf Wiederverwendbarkeit und Leistung getestet, auch in der zweiten Schicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Grau
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja