Learn More
Uvex Silv-Air Premium 5210+ FFP2-Maske
Artikelnummer. 18013732 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
18013732 FFP2 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18013732 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8735211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.05 €
    50.26 € / 15 Stück
    Sparen 6.79 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der uvex Die Premium-Produktreihe von silv-Air umfasst klassische, weiße, flach faltbare Atemschutzmasken, die für alle Gesichtsformen geeignet sind. Dank der Schlaufen am Kopfband und der integrierten Dichtungslippen in allen Schutzklassen lassen sich die Masken ganz einfach richtig anpassen.
Der uvex Die Produktlinie silv-Air premium+ umfasst klassische Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und insbesondere für größere Gesichtsformen perfekt geeignet sind. Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
  • Einzeln verpackt
  • Mit Ausatemventil
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Die weiche Dichtlippe im Nasenbereich gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
  • Zertifizierte FFP2 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): Maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja