Learn More
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract
Artikelnummer. 30274304 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
BINDER Kammern Serie CB, CB-S
BINDER Kammern Serie CBF
BINDER Kammern Serie KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Kammern Serie KT, KB, KB ECO
BINDER Kammern Serie MKF, MKFT
BINDER Kammern Serie UF V
BINDER Kammern Serie VD
BINDER Schränke Serie VDL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274304
Marke: BINDER DL200880
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maintenance service as contractually agreed.
  • Maintenance service as contractually agreed
  • Visual inspection of mechanical and electrical components
  • Check of control response
  • 20% discount on spare parts
  • Testing of all key functions
  • Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
  • Without certificate
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie VD
Produkttyp Maintenance Service