Learn More
Silber, 99.9 %, Folie, 25 x 25 mm, 1.0 mm Dicke, je 1 = 6.6 g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10361324 4 Ea. 4 Stück
10290843 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361324 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317750040
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis 99.9%, Each sheet is 25x25mm, 6.6g
Schmelzpunkt 961.0°C
Siedepunkt 2212.0°C
Menge 4 Ea.
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Form Folie
Strukturformel Ag
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hno3, hot h2so4 and alkali cyanide solu, insoluble in alkalies
Formelmasse 107.87
Reinheit (%) 99.9%