Learn More
Silberbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-192038 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10328350 10 g Glasflasche 10 Gramm
10421641 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10328350
Marke: Thermo Scientific Acros 210770100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-31-0
Summenformel C7H5AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.98
MDL-Nummer MFCD00013030
InChI-Schlüssel CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
IUPAC-Name Benzoesäure; Silber; Hydrat
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver benzoate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO2Ag
Menge 10 g
Merck Index 15, 1093
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 228.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver