Learn More
Silberbenzoathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048901
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11341998 5 g 5 Gramm
11331998 25 g 25 Gramm
11321998 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11341998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011896.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
Silver benzoate hydrate along with 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (MTBD) is an efficient catalytic system for the reaction of carbon dioxide with various ketones. It was used in the synthesis of triphenyltinbenzoate. It is also used as a catalyst in Wolff rearrangement reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-31-0
Summenformel C7H5AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.98
MDL-Nummer MFCD00013030
InChI-Schlüssel CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver benzoate hydrate
Farbe Creme bis Weiß oder Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel C6H5CO2Ag·xH2O
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Benzoesäure Silber
Formelmasse 228.89 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich