Learn More
Silber-bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080207
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046784.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 189114-61-2 | C2AgF6NO4S2 | 388.004 g/mol
Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the extraction of C5 - C8 linear alfa olefins using its silver salt to form room temperature ionic liquids. Further, it is utilized for the separation of olefins from paraffins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189114-61-2
Summenformel C2AgF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 388.004
MDL-Nummer MFCD08457644
InChI-Schlüssel HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sliverbis trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875416
IUPAC-Name Silber, Bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt 249°C
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 mg
Strukturformel (CF3SO2)2NAg
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 388
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide