Learn More
Silberbromid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391249
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11391249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011425.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Silver bromide is used as the light-sensitive component on ordinary photographic film and plates and also used in I.R. applications and ionic semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7785-23-1
Summenformel AgBr
Molekulargewicht (g/mol) 187.772
MDL-Nummer MFCD00003398
InChI-Schlüssel ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC-Name Bromsilber
SMILES Br[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver bromide
Schmelzpunkt 432°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,alcohol and acids. Partially soluble in ammonia.
Formelmasse 187.78
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Dichte 6.47