Learn More
Silbercarbonat, TRC
Artikelnummer. 30427989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427989 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427989 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS46503525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver Carbonate
CAS 534-16-7
Summenformel Ag2CO3
Menge 25 g
Synonym Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Ag]OC(=O)O[Ag]
IUPAC-Name Argentiooxycarbonyloxysilber
Molekulargewicht (g/mol) 275.75
Formelmasse 273.7949