Learn More
Silberchlorid, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387007 25 g 25 Gramm
11377007 5 g 5 Gramm
11397007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010857.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Kommt in der Silberbeschichtung zum Einsatz. Aufgrund seiner Eigenschaft reversibler Reduktion zu Silbermetall wird es für photochrome Linsen verwendet. Kommt als Kathode in Salzwasserbatterien zum Einsatz. In der Elektrochemie werden Silberchloridelektroden für potentiometrische Messungen verwendet. Es dient als Gegenmittel für Quecksilbervergiftungen und scheidet Quecksilber aus dem Körper aus. Wird in der Glasherstellungsindustrie verwendet. Es ist nützlich bei der Herstellung von Verbänden, Wundheilungsprodukten und Inglaze-Lustre, persönlichen Deodorantprodukten, sowie für die Langzeitkonservierung von Trinkwasser in Wassertanks; seine pharmazeutische Zusammensetzung findet Verwendung als antibakterielles Mittel.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Siedepunkt 1550°C
Chemischer Name oder Material Silver chloride
Schmelzpunkt 455°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Grobes Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.071
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 5.56 g/mL
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 143.32
Reinheit (%) 99.997%
Güte Premion
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.