Learn More
Silberchromat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389237 25 g 25 Gramm
11379237 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040107.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-01-2
Summenformel Ag2CrO4
Molekulargewicht (g/mol) 331.73
MDL-Nummer MFCD00003402
InChI-Schlüssel OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC-Name Disilber; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver chromate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 5.63 g/mL
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8510
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in HNO3 and ammonia
Formelmasse 331.73
Reinheit (%) ≤99%