Learn More
Silbercyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407807
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15462257 5 g 5 Gramm
15472257 25 g 25 Gramm
15482257 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15462257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045411.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3315-16-0 | CHAgNO | 150.893 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3315-16-0
Summenformel CHAgNO
Molekulargewicht (g/mol) 150.893
MDL-Nummer MFCD00011512
InChI-Schlüssel VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
IUPAC-Name Cyansäure; Silber
SMILES C(#N)O.[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver cyanate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 3655040
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 149.89
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver cyanate