Learn More
Silbercyanid, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752991 10 g Glasflasche 10 Gramm
10042260 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10752991
Marke: Thermo Scientific Acros 180230100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 506-64-9 | CAgN | 133.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-64-9
Summenformel CAgN
Molekulargewicht (g/mol) 133.89
MDL-Nummer MFCD00003409
InChI-Schlüssel LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
IUPAC-Name Silber; Cyanid
SMILES [C-]#N.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver cyanide
Schmelzpunkt >300°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel AgCN
Fieser 01,1006; 05,581; 07,320
Merck Index 15, 8651
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sol. in nh4oh,alkali cyanides,boiling conc. hno3,insoluble in alcohol and diluted acids
Formelmasse 133.89
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.