Learn More
Silbercyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371249
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11371249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011424.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Silberbeschichtung
Silver cyanide is used in silver-plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-64-9
Summenformel CAgN
Molekulargewicht (g/mol) 133.886
MDL-Nummer MFCD00003409
InChI-Schlüssel LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
IUPAC-Name Silber; Cyanid
SMILES [C-]#N.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver cyanide
Schmelzpunkt 320°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel AgCN
UN-Nummer UN1684
Merck Index 14,8512
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,dilute acids,and alcohol; Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Formelmasse 133.84
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.685
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 3.95 g/mL