Learn More
Silberfolie, 0.38 mm (0.015 Zoll) Dicke, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496545 100 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043768.HG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver foil
Namenshinweis 0.38mm (0.015 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
CAS 7440-22-4
Menge 100 x 300 mm
Geruch Characteristic
Gewicht ≈119.7g/100x300mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Reinheit (%) 99.99%