Learn More
Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383558 25 x 25 mm 25 Millimeter
11460221 50 x 50 mm 1 Stück
11393558 100 x 100 mm 1 Stück
11303568 200 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039181.FF
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Form: Ca. 3.3 g/25 x 25 mm; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored foil
Menge 25 x 25 mm
Geruch Characteristic
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick