Learn More
Silberhexafluorarsenat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347357 10 g 10 Gramm
11337357 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011608.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12005-82-2 | Molecular Formula: AgAsF6 | Molecular Weight: 296.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12005-82-2
Summenformel AgAsF6
Molekulargewicht (g/mol) 296.78
MDL-Nummer MFCD00014142
InChI-Schlüssel UNSKNPXMHZPWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluoroarsenate, silver hexafluoroarsenate v, silver hexafluoroarsoranuide, acmc-1c478, silver hexakis fluoranyl arsenic 1-, silver 1+ hexafluoro-??-arsanuide, silver 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 11077325
IUPAC-Name Silber; Hexafluorarsenat(1-)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver hexafluoroarsenate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
UN-Nummer UN1557
Formelmasse 296.78
Reinheit (%) ≥98%