Learn More
Silber(I)-behenat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462307
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15462307 25 g 25 Gramm
15452307 5 g 5 Gramm
15472307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045494.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Silver(I) behenate is used as a calibration standard in X-ray spectrophotometer to an absolute X-ray energy scale. It is utilized for low-angle diffraction standard in X-ray crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2489-05-6
MDL-Nummer MFCD00059001
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) behenate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Summenformel C22H43AgO2
Synonym silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC-Name Silber; Docosanoat
Molekulargewicht (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formelmasse 447.44
Empfindlichkeit Lichtempfindlich