Learn More
Silber(I)-behenat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4412862
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15452307 5 g 5 Gramm
15462307 25 g 25 Gramm
15472307 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15452307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045494.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Silver(I) behenate is used as a calibration standard in X-ray spectrophotometer to an absolute X-ray energy scale. It is utilized for low-angle diffraction standard in X-ray crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2489-05-6
MDL-Nummer MFCD00059001
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) behenate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Summenformel C22H43AgO2
Synonym silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC-Name Silber; Docosanoat
Molekulargewicht (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formelmasse 447.44
Empfindlichkeit Lichtempfindlich