Learn More
Silber(I)-chromat, 96%
Artikelnummer. 15492307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492307 25 g 25 Gramm
15482307 5 g 5 Gramm
15402317 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045495.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331,73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-01-2
Summenformel Ag2CrO4
Molekulargewicht (g/mol) 331.73
MDL-Nummer MFCD00003402
InChI-Schlüssel OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC-Name Disilber; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver (I) chromate
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ag2CrO4
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8510
Formelmasse 331.73
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Light Sensitive
Dichte 5.63g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke