Learn More
Silber(I)-Citrathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412317
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15412317 5 g 5 Gramm
15422317 25 g 25 Gramm
15432317 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15412317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045496.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Silver(I) citrate hydrate can be very attractive for the future biomedical or pharmaceutical/therapeutic applications. It can be used as an antimicrobial agent and enhancers of antioxidants and anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 206986-90-5
Summenformel C6H5Ag3O7
Molekulargewicht (g/mol) 512.70
MDL-Nummer MFCD00150589
InChI-Schlüssel QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Synonym silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
PubChem CID 16212313
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Silber; Hydrat
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver(I) citrate hydrate
Schmelzpunkt 170°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 512.70 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(I) citrate hydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trisilver citrate hydrate