Learn More
Silber(I)-fluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver(I) Fluoride |
| CAS | 7775-41-9 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | AgF |
| Synonym | Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [F-].[Ag+] |
| IUPAC-Name | Silber; Fluorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.87 |
| Formelmasse | 125.9035 |