Learn More
Silber(I)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389188
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389188 25 g 25 Gramm
11369188 1 g 1 Gramm
11359188 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11389188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz, Wascher von Kohlendioxid und chemische Sensoren. Es wird zur Herstellung anderer Silberverbindungen und Silberoxid-Batterien verwendet. In der organischen Chemie werden Silberoxidfunde als Oxidationsmittel für Aldehyde zur Herstellung von Carbonsäuren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver(I) oxide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8521
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Formelmasse 231.74
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.2