Learn More
Silber(II)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10608704 250 g Glasflasche 250 Gramm
10450291 10 g Glasflasche 10 Gramm
10751481 50 g Glasflasche 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10608704
Marke: Thermo Scientific Acros 205802500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Ag2O
Fieser 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468
Merck Index 15, 8660
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol
Formelmasse 231.74
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver oxide