Learn More
Silber(I)-oxid, Honeywell™
Artikelnummer. 15622090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15622090
Marke: Honeywell Research Chemicals 22116310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silber(I)-oxid
Menge 10 g
UN-Nummer 1479
Formelmasse 231.74 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus