Learn More
Silber(I)-oxid, Honeywell™
Artikelnummer. 15642090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15642090 50 g 50 Gramm
15622090 10 g 10 Gramm
15632090 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15642090
Marke: Honeywell Research Chemicals 22116350G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silber(I)-oxid
Menge 50 g
UN-Nummer 1479
Formelmasse 231.74 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus