Learn More
Silber(I)-oxid, Purum p.a., ≥99.0 % (AT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120764 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617350 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15627350 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15617350
Marke: Honeywell Research Chemicals 8526010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 99.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silber(I)-oxid
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Leicht löslich
Formelmasse 231.74 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (AT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche