Learn More
Silber(I)-perchlorat wasserfrei, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver(I) Perchlorate Anhydrous |
| CAS | 7783-93-9 |
| Summenformel | ClO4 . Ag |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Silber; Perchlorat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.32 |
| Formelmasse | 205.8536 |