Learn More
Silber(II)-oxid, 85.5 bis 88.0 % Ag, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10791861
Marke: Thermo Scientific Acros 207850100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301-96-8
Summenformel AgO
Molekulargewicht (g/mol) 123.87
MDL-Nummer MFCD00044285
InChI-Schlüssel OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC-Name Oxosilber
SMILES O=[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(II) oxide
Schmelzpunkt >100°C
Namenshinweis 85.5-88.0% Ag
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Strukturformel AgO
Fieser 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469
Merck Index 15, 8661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 123.87
Reinheit (%) 85.5 to 88% Ag
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(II) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.