Learn More
Silberiodid, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652250 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15652250 25 g Glasflasche 25 Gramm
15642250 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15652250 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 22682325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-96-2
Summenformel AgI
Molekulargewicht (g/mol) 234.773
MDL-Nummer MFCD00003412
InChI-Schlüssel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silberiodid, Silbermonoiodid, Silber 1+ iodid, Kolloidales Silberjodid, Iodenylsilber, Silberiodid-Metallbasis, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-Name Jodsilber
SMILES [Ag]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberiodid
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 234.77 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.68 g/ml bei 25 °C