Learn More
Cole-Parmer™ Silver Lake Research™ Well-Wassertest-Kit
Artikelnummer. 11755149 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Tests:
1/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
11755149 1/Kit 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11755149
Marke: Cole-Parmer™ 9953004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ergebnisse in Laborqualität in einem anwenderfreundlichen, kostengünstigen Kit
  • Umfassende Testkits erkennen die meisten gängigen Wasserverunreinigungen.
  • Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit EPA-empfohlenen Werten.
  • Schnelle, anwenderfreundliche Wassertestkits erkennen gefährliche Kontaminanten in kommunalem und privatem Trinkwasser.
  • Trinkwasser-Testkits zeigen das Vorhandensein von Bakterien, Pestiziden und Blei an.
  • Die Kits enthalten auch Messwerte für Nitrat (0 bis 50 ppm), Nitrit (0 bis 10 ppm), Gesamtchlor (0 bis 10 ppm), pH-Wert (6 bis 10) und Wasserhärte (0 bis 425 ppm).
  • Quellwasser-Testkits fügen Tests auf allgemein in privatem Brunnenwasser gefundene Verunreinigungen wie Eisen und Kupfer (0 bis5 ppm) hinzu.
  • Bestellen Sie Kits zum Test auf Bakterien, Pestizide und Blei, wenn weniger umfassende Tests erforderlich sind.
  • Alle Kits sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Spezifikation
pH-Bereich 6 bis 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Detecting most common water contaminants.
Anzahl Tests 1/Kit
Testmethode Reagenz-Streifen
Typ Testkit für Trinkwasser