Learn More
Silber-Nanopartikel, 100 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 490 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Eine Alternative zu Goldnanopartikeln aufgrund des geringeren Absorptionsmaximums im 400 bis 500 nm-Bereich
- Bindet problemlos Proteine und andere Liganden für die Konjugat- und Sensorentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver nanoparticles |
| Farbe | Gelb |
| Namenshinweis | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption |
| Menge | 100 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 100nm |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Form | Flüssig |