Learn More
Silber-Nanopartikel, 100 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 490 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414525
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15414525 25 mL 25 Milliliter
15424525 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15414525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67099.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Eine Alternative zu Goldnanopartikeln aufgrund des geringeren Absorptionsmaximums im 400 bis 500 nm-Bereich
  • Bindet problemlos Proteine und andere Liganden für die Konjugat- und Sensorentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanoparticles
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 100nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig